Merck
298018
Sigma-Aldrich
Didecyldimethylammonium bromide solution
80 wt. % in ethanol/water (15:5)
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
406.53
MDL number:
concentration
80 wt. % in ethanol/water (15:5)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)