Merck
296260
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenylpyrylium hydrogensulfate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H18O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
406.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
98%
mp
269-271 °C (lit.)
cadena SMILES
OS([O-])(=O)=O.c1ccc(cc1)-c2cc([o+]c(c2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)