295264
1,1-Difluoroethane
≥98%
Sinónimos:
HFC-152a
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.28 (vs air)
Ensayo
≥98%
bp
−25 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
CC(F)F
InChI
1S/C2H4F2/c1-2(3)4/h2H,1H3
Clave InChI
NPNPZTNLOVBDOC-UHFFFAOYSA-N
Envase
Compatible with the following:
Información legal
Opcional
espiga
regulador
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?