Merck
29514
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2′-Bis(di-2-furylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Sinónimos:
(R)-(+)-2,2′-Bis(di-2-furylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-2-Furyl-MeOBIPHEP, SL-A108-1
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H24O6P2
Número de CAS:
Peso molecular:
542.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
≥97%
optical purity
ee: ≥99%
SMILES string
COc1cccc(P(c2ccco2)c3ccco3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccco5)c6ccco6
InChI
1S/C30H24O6P2/c1-31-21-9-3-11-23(37(25-13-5-17-33-25)26-14-6-18-34-26)29(21)30-22(32-2)10-4-12-24(30)38(27-15-7-19-35-27)28-16-8-20-36-28/h3-20H,1-2H3
InChI key
ABGYJVGTLXSMBM-UHFFFAOYSA-N
General description
sold in collaboration with Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)