Merck
294969
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trichlorobenzene
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6Br3Cl3
Número de CAS:
Peso molecular:
418.14
MDL number:
assay
98%
SMILES string
Clc1c(Br)c(Cl)c(Br)c(Cl)c1Br
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)