294616
(+)-Pseudoephedrine hydrochloride
99%
Sinónimos:
(+)-ψ-Ephedrine hydrochloride, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol hydrochloride, d-Isoephedrine hydrochloride, d-Pseudoephedrine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]25/D +61°, c = 1 in H2O
mp
185-188 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
Clave InChI
BALXUFOVQVENIU-KXNXZCPBSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Aplicación
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.