Merck
294195
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrine sulfate salt
98%
Sinónimos:
α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol sulfate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H32N2O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
428.54
Número CE:
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]25/D +48°, c = 0.8 in ethanol
mp
175-179 °C (lit.)
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/2C10H15NO.H2O4S/c2*1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;1-5(2,3)4/h2*3-8,10-12H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m00./s1
Clave InChI
CAVQBDOACNULDN-NRCOEFLKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)