Merck
292362
Sigma-Aldrich
4-Sulfophthalic acid trisodium salt
technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
NaO3SC6H3-1,2-(CO2Na)2
Número de CAS:
Peso molecular:
312.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccc(cc1C([O-])=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.3Na/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12;;;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);;;/q;3*+1/p-3
Clave InChI
IWFDIIDATFUMQH-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
4-Sulfophthalic acid trisodium salt is formed as byproduct during the preparation of D&C Yellow No.10.
Aplicación
4-Sulfophthalic acid trisodium salt has been used in the preparative separation of 3- and 4-sulfophthalic acid from a mixture by high-speed counter-current chromatography.
Otras notas
Remainder 3-sulfophthalic acid, trisodium salt
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Adrian Weisz et al.
Journal of chromatography. A, 966(1-2), 111-118 (2002-09-07)
Two modes of high-speed counter-current chromatography (HSCCC) were applied to separate 3- and 4-sulfophthalic acid from a mixture. Conventional HSCCC was useful for the separation of up to several hundred milligram quantities of these positional isomers, while pH-zone-refining CCC was