291552
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole
97%
Sinónimos:
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder or crystals
mp
219-222 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
COc1ccc2[nH]c3CNCCc3c2c1
InChI
1S/C12H14N2O/c1-15-8-2-3-11-10(6-8)9-4-5-13-7-12(9)14-11/h2-3,6,13-14H,4-5,7H2,1H3
Clave InChI
QYMDEOQLJUUNOF-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?