Merck
291439
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-2-methylallylamine
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(CH3)CH2NHC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
99.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
104.5-105 °C (lit.)
densidad
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCNCC(C)=C
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)