Merck
290335
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Difluorocinnamic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
184.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
216-218 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(F)cc1F)C(O)=O
InChI
1S/C9H6F2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
Clave InChI
PQDXPFJQTKGTFP-DUXPYHPUSA-N
Aplicación
trans-2,4-Difluorocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)