289582
2-Ethyl-3-methylpyrazine
99%
About This Item
assay
99%
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
57 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.987 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCc1nccnc1C
InChI
1S/C7H10N2/c1-3-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
LNIMMWYNSBZESE-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?