Merck
288918
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3,4,5-trimethyl-2-pyrrolecarboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H19NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
209.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
chunks
mp
139-141 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
Cc1[nH]c(C(=O)OC(C)(C)C)c(C)c1C
InChI
1S/C12H19NO2/c1-7-8(2)10(13-9(7)3)11(14)15-12(4,5)6/h13H,1-6H3
Clave InChI
JPUCLUDOOSRGFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
tert-Butyl 3,4,5-trimethyl-2-pyrrolecarboxylate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)