Merck
288403
Sigma-Aldrich
trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II)
Sinónimos:
trans-Bis(triphenylphosphine)platinum dichloride
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 4,878.00
MXP 4,878.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 4,878.00
About This Item
Fórmula lineal:
[(C6H5)3P]2PtCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
790.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 4,878.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
cadena SMILES
Cl[Pt]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
XAFJSPPHVXDRIE-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Catalyst for:
  • Preparation of soluble polymers of monosubstituted acetylenes with quaternary ammonium pendant groups
  • Alkynylation and hydrogenation reactions
  • Hetero-Diels-Alder/ring-opening reactions
  • Insertion of carbenes into O-H bonds of alcohols
  • Cyclopropanation of olefins
  • Hydroformylation reactions
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system,Peripheral nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)