Merck
287733
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-1-cyclohexene
75%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H9CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
124.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
75%
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
bp
155-157 °C (lit.)
densidad
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C1=CCCCC1
Otras notas
remainder 3-isopropyl-1-cyclohexene and 4-isopropyl-1-cyclohexene
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)