Merck
287369
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine hydrochloride
99%
Sinónimos:
3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4CH2CH(NH2)CO2H·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
217.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
assay
99%
optical activity
[α]20/D −8°, c = 4 in 1 M HCl
mp
239 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
InChI key
JJWFIVDAMOFNPS-QRPNPIFTSA-N
Other Notes
Amino acid precursor of dopamine and other catecholamines
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)