Merck
28691
Sigma-Aldrich
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
≥97.0%
Sinónimos:
trans-1,2-Dicyanocyclobutane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2
Número de CAS:
Peso molecular:
106.13
Beilstein/REAXYS Number:
3195052
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
≥97.0%
mp
32-37 °C
SMILES string
N#C[C@@H]1CC[C@H]1C#N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)