Merck
285730
Sigma-Aldrich
Ellipticine
97%
Sinónimos:
5,11-Dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14N2
Número de CAS:
Peso molecular:
246.31
Beilstein/REAXYS Number:
221300
EC Number:
MDL number:
assay
97%
SMILES string
Cc1c2ccncc2c(C)c3c4ccccc4[nH]c13
InChI
1S/C17H14N2/c1-10-14-9-18-8-7-12(14)11(2)17-16(10)13-5-3-4-6-15(13)19-17/h3-9,19H,1-2H3
InChI key
CTSPAMFJBXKSOY-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)