Merck
285471
Sigma-Aldrich
Decamethonium bromide
98%
Sinónimos:
Decamethylene bis(trimethylammonium bromide), Decane-1,10-bis(trimethylammonium bromide)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3N(Br)(CH2)10N(Br)(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
418.29
Beilstein/REAXYS Number:
3728288
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
mp
263-267 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)