283703
3-Methoxythietane
About This Item
SMILES string
COC1CSC1
InChI
1S/C4H8OS/c1-5-4-2-6-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
RTZXOYWQMBKWJN-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)