Merck
28319
Sigma-Aldrich
trans-2-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0%
Sinónimos:
Fmoc-1,2-trans-ACHC-OH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
365.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
trans-2-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid, ≥98.0%
assay
≥98.0%
form
solid
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)[C@H]1[C@H](NC(OCC2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=CC=C4)=O)CCCC1
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)18-11-5-6-12-20(18)23-22(26)27-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-4,7-10,18-20H,5-6,11-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t18-,20-/m1/s1
InChI key
NZMNDTGOODAUNI-UYAOXDASSA-N
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)