Merck
28270
Sigma-Aldrich
Curing Agent C
≥95.0% (NT)
Sinónimos:
p-Toluenesulfonic acid morpholine salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O3S · C4H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
259.32
Beilstein:
4042738
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95.0% (NT)
mp
123-126 °C
cadena SMILES
C1COCCN1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C4H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-3-6-4-2-5-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);5H,1-4H2
Clave InChI
LYWVNPSVLAFTFX-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Effective additive to reduce checking during hardening of paint films.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
G. Swift et al.
Offic. Dig., Federation Paint & VarnishProd. Clubs, 29, 664-664 (1957)