Merck
281484
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
65%, technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(CH3)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
concentración
65%
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
90-95 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CO)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(3-6)5(2)7/h4,6H,3H2,1-2H3
Clave InChI
VVSRECWZBBJOTG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)