Merck
281174
Sigma-Aldrich
Cobalt
wire, diam. 0.5 mm, 99.995%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Co
Número de CAS:
Peso molecular:
58.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensayo
99.995%
Formulario
wire
resistividad
6.24 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
0.5 mm
bp
2900 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Clave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)