Merck
280569
Sigma-Aldrich
Trichlorododecylsilane
98%
Sinónimos:
Dodecyltrichlorosilane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11SiCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
303.77
Beilstein:
1758004
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
293-294 °C (lit.)
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C12H25Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15/h2-12H2,1H3
Clave InChI
BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)