Merck
279625
Sigma-Aldrich
2-Acetoxy-3-butenenitrile
98%
Sinónimos:
Acrolein cyanohydrin acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH(OCOCH3)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
125.13
Beilstein:
1703025
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
73-75 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OC(C=C)C#N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
169.7 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)