Merck
279390
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate-2-13C
99 atom % 13C
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 15,980.00
MXP 15,980.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 15,980.00
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3CO2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
89.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
MXP 15,980.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
densidad de vapor
3 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
lim. expl.
11.4 %
índice de refracción
n20/D 1.372 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
densidad
0.912 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCOC([13CH3])=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2+1
Clave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-VQEHIDDOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)