Merck
277975
Sigma-Aldrich
Butyldiisopropoxyborane
98%
Sinónimos:
Diisopropyl butylboronate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3B[OCH(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.395 (lit.)
bp
145-147 °C/746 mmHg (lit.)
densidad
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H23BO2/c1-6-7-8-11(12-9(2)3)13-10(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3
Clave InChI
QNRNUKUCUSOJKW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Potential derivatizing agent for difunctional compounds for GC and GC-MS analysis.[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aldrichimica Acta, 18, 80-80 (1985)