Merck
277088
Sigma-Aldrich
3,4,5,6-Tetrabromo-o-cresol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6Br4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
423.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
209-212 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1c(O)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yunjiang Yu et al.
Chemosphere, 175, 147-152 (2017-02-18)
Tetrabromobisphenol-A (TBBPA), a brominated flame retardant with the largest production volume worldwide, is employed as a reactive and additive flame retardant, and also as an intermediate in the production of other retardants. The constant release of TBBPA into the environment