Merck
276294
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine
99%
Sinónimos:
N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-L-α-phenylglycine, S-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)phenylglycine
About This Item
Fórmula lineal:
(O2N)2C6H3CONHCH(C6H5)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
345.26
Beilstein:
4719761
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D +102°, c = 1 in THF
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
218-220 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N3O7/c19-14(16-13(15(20)21)9-4-2-1-3-5-9)10-6-11(17(22)23)8-12(7-10)18(24)25/h1-8,13H,(H,16,19)(H,20,21)/t13-/m0/s1
Clave InChI
MIVUDAUOXJDARR-ZDUSSCGKSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)