276057
(+)-N,N′-Dibenzyl-L-tartaric diamide
99%
Sinónimos:
N,N′-Dibenzyl-L-tartramide
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
optical activity
[α]20/D +83°, c = 5.5 in pyridine
mp
198-200 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(=O)NCc1ccccc1)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C18H20N2O4/c21-15(17(23)19-11-13-7-3-1-4-8-13)16(22)18(24)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,21-22H,11-12H2,(H,19,23)(H,20,24)/t15-,16-/m1/s1
InChI key
BBYSAHVLSFBCMN-HZPDHXFCSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.