Merck
275174
Sigma-Aldrich
1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine monohydrochloride
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18N2O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
242.75
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
207-209 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].CCOc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C12H18N2O.ClH/c1-2-15-12-6-4-3-5-11(12)14-9-7-13-8-10-14;/h3-6,13H,2,7-10H2,1H3;1H
Clave InChI
OPDWQXGKXOCCDT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine monohydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)