Merck
27477
Sigma-Aldrich
(−)-β-Citronellene
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadiene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18
Número de CAS:
Peso molecular:
138.25
Beilstein:
1719875
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Ensayo
≥90% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D −7.0±2°, neat
índice de refracción
n20/D 1.439
bp
~155 °C (lit.)
densidad
0.761 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C10H18/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7,10H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
Clave InChI
FUDNBFMOXDUIIE-JTQLQIEISA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)