Merck
273244
Sigma-Aldrich
3′-Methylacetanilide
98%
Sinónimos:
m-Acetotoluidide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
149.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
16 mmHg ( 163 °C)
Ensayo
98%
bp
303 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Nc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
ALMHSXDYCFOZQD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The IR spectra and the structural data of 3′-methylacetanilide was studied.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wioleta Rmiszek-Lindert et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 64(Pt 11), o599-o603 (2008-11-08)
Molecules of the title compounds, 3'-methylacetanilide [or N-(m-tolyl)acetamide], C(9)H(11)NO, (I), and N-benzylthioacetamide, C(9)H(11)NS, (II), are connected by a framework of intermolecular N-H...O and N-H...S hydrogen bonds, respectively, forming chains with the graph-set description C(4), which run along the b axis.