270245
4-Methoxybenzyl chloride
contains potassium carbonate as stabilizer, 98%
Sinónimos:
4-(Chloromethyl)anisole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
contiene
potassium carbonate as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
117-118 °C/14 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
densidad
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)