270202
4-Bromophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
InChI key
XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?