269611
3-Chlorobenzophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
216.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
mp
85-87 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)