Merck
269328
Sigma-Aldrich
9,10-Bis(4-methoxyphenyl)-2-chloroanthracene
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H21ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
424.92
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
95%
mp
240-242 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccc(OC)cc4)c5cc(Cl)ccc25
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)