268240
Nickel
wire, diam. 0.5 mm, ≥99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
58.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
Formulario
wire
resistividad
6.97 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?