264164
2-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene
Sinónimos:
2-Chloro-BPEA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H17Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
412.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
mp
224-226 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc2c(C#Cc3ccccc3)c4ccccc4c(C#Cc5ccccc5)c2c1
Aplicación
Reagent for chemiluminescence research.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Aldrichimica Acta, 16, 59-59 (1983)