Merck
263613
Sigma-Aldrich
Diethyl chloromethylphosphonate
97%
Sinónimos:
Chloromethylphosphonic acid diethyl ester, NSC 67753
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2PO(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.57
Beilstein:
1363361
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
109-110 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOP(=O)(CCl)OCC
InChI
1S/C5H12ClO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
MZBIWKMCTWJLPT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Subsequent alkylation after nucleophilic substitution
  • One-pot alkylation-boration of α-haloalkylphosphonates
  • Synthesis of cyclpentane and pyrrolidine derivatives via regioselective insertion reactions
  • Phosphorylation leading to P-containing cyclopropanes
  • Wadsworth-Emmons reactions
  • Ring expansion of zircnacycles via carbenoid insertion
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1