262323
Borane 4-methylmorpholine complex
97%
Sinónimos:
4-Methylmorpholine-borane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
42-45 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
[BH3-][O+]1CCN(C)CC1
InChI
1S/C5H14BNO/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-5H2,1,6H3
Clave InChI
LCJPHDKSLJEBCF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Labeling oligosaccharides for quantitative mass spectrometry
- Analysis of sugar markers associated with Bacillus anthracis spores after culture
- Synthesis of sulfated red seaweed galactan derived disaccharide alditol
- Analysis of sulfated galactans from red algae by reductive hydrolysis and mild methanolysis by HPLC
Reactant for methanolic cleavage
Used in reductive pyrolysis of carrageenan by high performance anion-exchange chromatography
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)