Merck
260096
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(OH)2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
233.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
274-276 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(O)c(Br)c(O)c1
InChI
1S/C7H5BrO4/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2,9-10H,(H,11,12)
Clave InChI
NUTRHYYFCDEALP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)