258970
2,4,5-Trifluoronitrobenzene
99%
Sinónimos:
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene, 5-Nitro-1,2,4-trifluorobenzene
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4943 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
mp
−11 °C (lit.)
density
1.544 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H
InChI key
ROJNMGYMBLNTPK-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?