Merck
258814
Sigma-Aldrich
Heteronemin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H44O6
Número de CAS:
Peso molecular:
488.66
Código UNSPSC:
12352103
cadena SMILES
CC(=O)O[C@H]1C[C@H]2[C@]3(C)CC[C@H]4C(C)(C)CCC[C@]4(C)[C@H]3C[C@@H](O)[C@]2(C)[C@H]5[C@@H](OC=C15)OC(C)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)