258172
2,3-Dibromopropionitrile
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2CH(Br)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
212.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Ensayo
90%
impurezas
5% 3-bromopropionitrile
índice de refracción
n20/D 1.545 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
densidad
2.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
BrCC(Br)C#N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?