Merck
257907
Sigma-Aldrich
Dibutyltin dibromide
98%
Sinónimos:
Dibromodibutyltin
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]2SnBr2
Número de CAS:
Peso molecular:
392.75
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
98%
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.739 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](Br)(Br)CCCC