Merck
255726
Sigma-Aldrich
Iron(III) oxide
99.998%
Sinónimos:
Ferric oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Fe2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
159.69
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
assay
99.998%
SMILES string
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
InChI key
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)