Merck
255114
Sigma-Aldrich
3-Nitroanisole
99%
Sinónimos:
1-Methoxy-3-nitrobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
153.14
Beilstein:
1865326
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
121-123 °C/8 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Clave InChI
WGYFINWERLNPHR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Photoinduced nucleophilic substitution reactions of 3-nitroanisole in the presence of OH in mixtures of H2O and CH3CN and in the presence of OCH3 in CH3OH were investigated by nanosecond time-resolved absorption spectroscopy[1]. 3-Nitroanisole undergoes photoreaction with n-butylamine to yield 3-nitrophenol[2]. It forms a 1:1 inclusion complex with β-cyclodextrin in aqueous buffer solution at pH 12[3].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Modification of an intermolecular photoreaction by cyclodextrin: the photohydroxylation of 3-nitroanisole.
Evans CH and Gunnlaugsson T.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 78(1), 57-62 (1994)
Spectroscopic and kinetic study of the photoinduced methoxy substitution of 3-nitroanisole and 3, 5-dinitroanisole.
Van Zeijl PHM, et al.
Journal of Photochemistry, 29(3), 415-433 (1985)
Nitrophenyl ethers as possible photoaffinity labels. The nucleophilic aromatic photosubstitution revisited.
Cervelo J., et al.
Tetrahedron Letters, 25(37), 4147-4150 (1984)