Merck
254568
Sigma-Aldrich
O-Allylhydroxylamine hydrochloride hydrate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2ONH2·HCl·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
109.55 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
175 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
Cl[H].[H]O[H].NOCC=C
InChI
1S/C3H7NO.ClH.H2O/c1-2-3-5-4;;/h2H,1,3-4H2;1H;1H2
Clave InChI
VYCHJEXJHFTAQI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
O-Allylhydroxylamine hydrochloride hydrate has been used in the preparation of acetophenone O-allyloxime and O-allyI-N-(2-trimethylsilylethyloxycarbonyl)-hydroxylamine.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J H van Maarseveen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 5(5), 955-970 (1997-05-01)
In a search for the minimum pharmacophore of the naturally occurring tetracyclic eudistomins, five structural analogues (4-8) were evaluated for their in vitro antiviral and tumor cell antiproliferative activities. For the synthesis of these derivatives both intra- and intermolecular Pictet-Spengler
Synthesis of (R)-{η 6-[O-methyl-N-(α-methylbenzyl) hydroxyamino] benzene} chromium tricarbonyl via nucleophilic aromatic substitution of (η 6-fluorobenzene) chromium tricarbonyl.
da Costa MRG, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 21, 2850-2855 (2001)